Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Chromatography Cartridges, 1 mL
Schonende Reinigung von His-markierten, rekombinanten Fusionsproteinen mit Kobalt(Co2+)-beladenen IMAC-Beads (immobilisierte Metallchelat Affinitätschromatographie), Spin-Säulen und Platten.
234.00 € - 413.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 bis 8 °C lagern. |
---|---|
Form | Flüssige Suspension |
Produktlinie | HisPur™ |
Ziel | His-markiertes Protein |
Typ | Chromatographiekartusche |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11804211
|
Thermo Scientific™
90093 |
HisPur Cobalt Chromatography Cartridges, 1 ml | 5 Kassetten |
234.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11814211
|
Thermo Scientific™
90094 |
HisPur Cobalt Chromatographiekartusche, 5 ml | 2 Kassetten |
413.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Kobaltharz ist ein Träger für die immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie (IMAC) zur spezifischen, schnellen und schonenden Aufreinigung mittels His-Tags.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Kobaltharze, Säulen und Kits verwenden ein vierzähniges Chelatharz, das mit zweiwertigem Kobalt (Co2+) beladen ist, um eine spezifische, schnelle und schonende Aufreinigung von Histidin-markierten Fusionsproteinen aus einer Vielzahl von Probentypen zu ermöglichen. HisPur Kobaltharz ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in verschiedenen Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fertige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well-Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine hochwertige Lösung für die Reinigung von His-tagged Proteinen. HisPur Cobalt Resin ist herkömmlichen Nickel-basierten IMAC-Systemen (Immobilisierte Metall-Affinitäts-Chromatographie) überlegen. Im Vergleich zu Ni-IDA und vierzähnigen Ni2+-Chelatharzen bindet HisPur Harz Histidin-markierte Proteine mit höher Spezifität (weniger Off-Target-Bindungen) und gibt sie unter schonenderen Bedingungen wieder frei (geringere Imidazol-Konzentrationen). Der Gebrauch von HisPur Säulen und Kartuschen gestattet es, hochreine, His-markierte Proteine ohne Metallverunreinigungen zu gewinnen.Besondere Merkmale:
Hohe Reinheit – Ausbeute von mehr als 10 mg reinem His-markiertem Protein pro Milliliter Harz ohne Optimierung der Imidazol-Waschbedingungen
Geringe Metalllaugung – Keine Metallverunreinigungen in eluierten Histidin-markierten Proteinproben
Vielseitig – Die Reinigung der Proteine erfolgt unter nativen oder denaturierenden Bedingungen; mit Zelllysereagenzien und zahlreichen Pufferzusätzen kompatibel
Flexibilität – Das Harz ist als Schüttharz oder in vordispensierten Säulen, Chromatographiesäulen und 96-Well-Filterplatten erhältlich
Kostengünstig – Das Harz kann mehrmals wiederverwendet oder nach einmaliger Verwendung entsorgt werden
Hervorragend – Bessere Leistung als andere handelsübliche IMAC-Harze
Verfügbare Formate:
- Harzsuspensionen – Vernetzte, 6%ige Agarosebeads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
- Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- 96-Well-Spin-Platten– Vordispensierte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammer-Systemen zur manuellen oder automatisierten Reinigung kompatibel sind. Die Platten gestatten die schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well bzw. von Platte zu Platte bei Trennungen im kleinen Maßstab und hohen Durchsätzen
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen – teilen Sie uns mit, in welcher Losgröße Sie HisPur Cobalt-Harz benötigen
Enthält:
Die Kits enthalten HisPur Kobaltsäulen, Äquilibrier-/Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Bei 4 bis 8 °C lagern. | |
HisPur™ | |
Chromatographiekartusche | |
Affinität, Agaroseharz |
Flüssige Suspension | |
His-markiertes Protein | |
Metallchelat, divalentes Kobalt |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.