missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biomex™ HIV Seroconversion Panels

Für HIV-Test Evaluirung von IgM/IgG Antikörper Testsysteme.

Marke:  Biomex™ SCP-HIV1-006

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15889867

  • N.V. / 1 Set
Verfügbar ab: 10-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

  • Developed to aid diagnostic assay manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-market surveillance of HIV test systems and methods.
  • Can be used for validation of diagnostic assay specificity.
  • For Research Use Only.
  • Depicts the onset of immune system response to HIV from one individual over a period of time.
  • Available defibrinated and filtered.
  • Available with Sodium azide (0.095%) added as preservative.
Spezifikation

Spezifikation

Single donor
17 x 1.0 mL Vials
−20°C to -80°C
HIV1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote