missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 analog
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (169.32 mM; Need ultrasonic) |
| Molekulargewicht | 590.59 g/mol |
| CAS | 178481-68-0 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur