missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hoechst 33342 analog

Artikelnummer. 16486698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486698 10 mg -
16459257 5 mg -
16416856 100 mg 100 Milligramm
16402787 50 mg 50 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16486698

Marke: MedChemExpress HY15627

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hoechst 33342 analog is an anglog of Hoechst 33342, which is a DNA minor groove binder used fluorochrome for visualizing cellular DNA.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (169.32 mM; Need ultrasonic)
Molekulargewicht 590.59 g/mol
CAS 178481-68-0
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.