Learn More
HOKU-81, MedChemExpress
Beschreibung
HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HOKU-81 |
| CAS | 58020-43-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H18ClNO2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 4-Hydroxytulobuterol |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (205.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(C(O)CNC(C)(C)C)C=CC(O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.73 |
| Mehr anzeigen |