Learn More
Homogentisic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16454768 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16454768 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113283
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homogentisic acid
CAS 451-13-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism