Learn More
Homovanillic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499066
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499066 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0384
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homovanillic acid
CAS 306-08-1
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O4
Menge 100 mg
Synonym Vanilacetic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism