Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen horizontal
Die hochwertigen Isoliermaterialien der Hochtemperatur-Rohröfen aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Begasungspakete nachrüstbar.
Marke: Nabertherm™ 001484510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 70.00000kg
Beschreibung
- Verwendung: Horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
P470 | |
1700°C | |
470 x 480 x 640 mm |
150 mm | |
Length constant temperature ± 5 K: 50 mm | |
50 mm |