missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen horizontal
Die hochwertigen Isoliermaterialien der Hochtemperatur-Rohröfen aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Begasungspakete nachrüstbar.
15412.20 € - 28794.60 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) außen | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) außen | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15581012
|
Nabertherm™
001484410 |
470 x 480 x 640 mm | 1600°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15591012
|
Nabertherm™
001484430 |
620 x 550 x 640 mm | 1600°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15501022
|
Nabertherm™
001484450 |
920 x 550 x 640 mm | 1600°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15511022
|
Nabertherm™
001484510 |
470 x 480 x 640 mm | 1700°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15521022
|
Nabertherm™
001484550 |
920 x 550 x 640 mm | 1700°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15531022
|
Nabertherm™
001484610 |
470 x 480 x 640 mm | 1800°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15551022
|
Nabertherm™
001484650 |
920 x 550 x 640 mm | 1800°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Design: horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3phasig
Specifications
P470 |