Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen horizontal
Die hochwertigen Isoliermaterialien der Hochtemperatur-Rohröfen aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Begasungspakete nachrüstbar.
Marke: Nabertherm™ 001484550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 110.00000kg
Beschreibung
- Verwendung: Horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
P470 | |
1700°C | |
920 x 550 x 640 mm |
600 mm | |
Length constant temperature ± 5 K: 200 mm | |
120 mm |