Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle, gerade, StopCock
Schlauchtülle, gerade, StopCock für Buerkle™ Stopcock ist ein Zubehör.
Marke: Buerkle™ 0525-1312
17.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Medienberührende Teile aus Polypropylen, Polyethylen und PTFE
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Schlauchtülle | |
Blau | |
StopCock Absperrhahn |
12 mm | |
Polypropylen |