Learn More
HSF1A, MedChemExpress
Beschreibung
HSF1A is a cell-permeable activator of heat shock transcription factor 1 (HSF1). HSF1A also acts as a specific inhibitor of TRiC/CCT. Chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC)/chaperonin containing TCP-1 (CCT) plays a pivotal role in toxin translocation and/or refolding.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HSF1A |
| CAS | 1196723-93-9 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H19N3O2S2 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 150 mg/mL (366.28 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(CC)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=CS3)=NN2C4=CC=CC=C4)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.52 |
| Formelmasse | 409.52 |
| Mehr anzeigen |