Få mere at vide
HSF1A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476487
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2 Milligramm
5 Milligramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476487
Brand: Medchem Express HY103000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress HSF1A is a cell-permeable activator of heat shock transcription factor 1 (HSF1). HSF1A also acts as a specific inhibitor of TRiC/CCT. Chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC)/chaperonin containing TCP-1 (CCT) plays a pivotal role in toxin translocation and/or refolding.
HSF1A is a cell-permeable activator of heat shock transcription factor 1 (HSF1). HSF1A also acts as a specific inhibitor of TRiC/CCT. Chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC)/chaperonin containing TCP-1 (CCT) plays a pivotal role in toxin translocation and/or refolding.
Tekniske data
Chemischer Name oder Material HSF1A
CAS 1196723-93-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H19N3O2S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (366.28 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(CC)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=CS3)=NN2C4=CC=CC=C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 409.52
Formelmasse 409.52
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.