Learn More
HTBA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451796 500 mg 500 Milligramm
16436996 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451796 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15919
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HTBA
CAS 53279-72-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H3I3O3
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.98 mM)
SMILES O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Molekulargewicht (g/mol) 515.81
Formelmasse 515.81
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid