missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HTN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

180.00 € - 453.00 €

Spezifikation

Antigen HTN1
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17713714
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PA5122313
20 μL
180.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17703714
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PA5122312
100 μL
453.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the histatin family of small, histidine-rich, cationic proteins. They function as antimicrobial peptides and are important components of the innate immune system. Histatins are found in saliva and exhibit antibacterial, antifungal activities and function in wound healing.
Spezifikation

Spezifikation

HTN1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P15515
3346
Asp20-Asn57 (Accession P15515), with N-terminal His Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
HTN1
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
HIS1; His1 12/38; His1 31/57; His1-(12-38)-peptide; His1-(31-57)-peptide; histatin 1; histatin-1; Histatin-2; Histidine-rich protein 1; HTN1; Post-PB protein; PPB
HTN1
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt