Learn More
Invitrogen™ HTRA2 (OMI) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHHTRA2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human HTRA2(OMI) ELISA quantitates Hu OMI in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu OMI. Principle of the method The Human OMI solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die Proteinfamilie der Inhibitoren der Apoptose (IAP) reguliert den programmierten Zelltod, der durch verschiedene Stimuli ausgelöst wird. Alle IAPs verfügen über mindestens ein Baculovirus-IAP-Wiederholungsmotiv (BIR), das für ihre antiapoptotische Aktivität unerlässlich ist (1-3). Kürzlich wurde eine Serinprotease isoliert, die bei Induktion der Apoptose durch apoptotische Stimuli aus den Mitochondrien freigesetzt wird. Dieses Protein namens Omi/HtrA2 ist ein mitochondriales Protein, das an IAP bindet (4). Wie Smac/DIABLO enthält das reife Omi-Protein an seinem N-Terminus ein konserviertes IAP-bindendes Motiv (AVPS). Die deregulierte Expression von Omi im Zytoplasma von Säugetierzellen induziert die Apoptose, was darauf hinweist, dass Omi an dem mitochondrialen apoptotischen Signalweg teilnehmen könnte.Spezifikation
O43464 | |
200 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
27429 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Neurobiologie | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
0.205 bis 50 ng/ml | |
0.2 bis 50 ng/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes HtrA2. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
OMI, PARK13, PRSS25 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
OMI, PARK13, PRSS25 | |
1 h 20 min |