Learn More
Invitrogen™ HTRA2 (OMI) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
648.00 € - 4715.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | O43464 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 200 pg/mL |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15445013
|
Invitrogen™
EHHTRA2 |
96 Tests |
648.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17894200
|
Invitrogen™
EHHTRA2X10 |
10 x 96 Tests |
4715.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17175459
|
Invitrogen™
EHHTRA2X5 |
5 x 96 Tests |
2640.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Human HTRA2(OMI) ELISA quantitates Hu OMI in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu OMI. Principle of the method The Human OMI solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
The inhibitor of apoptosis (IAP) family of proteins regulates programmed cell death triggered by various stimuli. All IAPs have at least one baculovirus IAP repeat (BIR) motif that is essential for their anti-apoptotic activity (1-3). Recently, a serine protease has been isolated, which is released from the mitochondria upon induction of apoptosis by apoptotic stimuli. This protein called Omi/HtrA2 is a mitochondrial protein that binds to IAP (4). Like Smac/DIABLO, the mature Omi protein contains a conserved IAP-binding motif (AVPS) at its N terminus. The deregulated expression of Omi in the cytoplasm of mammalian cells induces apoptosis indicating that Omi could participate in the mitochondrial apoptotic pathway.Spezifikation
O43464 | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
OMI, PARK13, PRSS25 | |
< 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
200 pg/mL | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes HtrA2. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt. | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
27429 | |
< 12 % | |
HRP | |
Neurobiologie | |
OMI, PARK13, PRSS25 | |
1 h 20 min |