Learn More
Abnova™ Human ABT1 Full-length ORF (NP_037507.1, 1 a.a. - 272 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00029777-P02.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16169092
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Basal transcription of genes by RNA polymerase II requires the interaction of TATA-binding protein (TBP) with the core region of class II promoters. Studies in mouse suggest that the protein encoded by this gene likely activates basal transcription from class II promoters by interaction with TBP and the class II promoter DNA. [provided by RefSeq]
Sequence: MEAEESEKAATEQEPLEGTEQTLDAEEEQEESEEAACGSKKRVVPGIVYLGHIPPRFRPLHVRNLLSAYGEVGRVFFQAEDRFVRRKKKAAAAAGGKKRSYTKDYTEGWVEFRDKRIAKRVAASLHNTPMGARRRSPFRYDLWNLKYLHRFTWSHLSEHLAFERQVRRQRLRAEVAQAKRETDFYLQSVERGQRFLAADGDPARPDGSWTFAQRPTEQELRARKAARPGGRERARLATAQDKARSNKGLLARIFGAPPPSESMEGPSLVRDS
Spezifikation
Spezifikation
NP_037507.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
57.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
ABT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29777
ABT1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
hABT1
ABT1
Recombinant
wheat germ expression system