Learn More
ACROBiosystems Human APRIL / TNFSF13 Protein, Fc Tag
N.V.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003799.1
Molekulargewicht 42.8 kDa
Quelle Human APRIL, Fc Tag (APL-H5267) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 105 - Leu 250 (Accession # O75888-1).
Immunogen Ala 105 - Leu 250
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16417169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
APL-H5267-100UG
100 µg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16427169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
APL-H5267-1MG
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
APRIL(a proliferation-inducing ligand) is also known as Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13, TALL-2, TRDL-1, CD256, TNFFSF 13, cytokine that binds to TNFRSF13B/TACI and to TNFRSF17/BCMA. APRIL is a cytokine of the tumor necrosis factor family associated mainly with hematologic malignancies. The closely related TNF family ligands B cell activation factor (BAFF) and a proliferation-inducing ligand (APRIL) serve in the generation and maintenance of mature B-lymphocytes. Both BAFF and APRIL assemble as homotrimers that bind and activate several receptors that they partially share. BAFF-APRIL heteromers of different stoichiometries have distinct receptor-binding properties and activities. In addition, expression of APRIL was regulated by miR-145 in GC cells.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 42.8 kDa. The protein migrates as 48 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003799.1
Human APRIL, Fc Tag (APL-H5267) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 105 - Leu 250 (Accession # O75888-1).
-20°C
APRIL
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
42.8 kDa
Ala 105 - Leu 250
APRIL,TNFSF13,TALL-2,TRDL-1,CD256,TALL2,ZTNF2
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE