Learn More
ACROBiosystems Human B7-H3 / CD276 Protein, Fc Tag
MALS verified
374.99 € - 2419.31 €
Spezifikation
Molekulargewicht 49.9 kDa
Quelle Human B7-H3, Fc Tag (B73-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Accession # Q5ZPR3-2).
Immunogen Leu 29 - Pro 245
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias B7-H3,CD276,B7 homolog 3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805957
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B73-H5253-100UG
100 μg
374.99 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15815957
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B73-H5253-1MG
1 mg
2419.31 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
B7 homolog 3 (B7-H3), a member of the immunoglobulin superfamily, is also known CD276, which contains two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and two Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domains. B7-H3 may participate in the regulation of T-cell-mediated immune response. B7-H3 also plays a protective role in tumor cells by inhibiting natural-killer mediated cell lysis as well as a role of marker for detection of neuroblastoma cells. Furthermore, B7-H3 is involved in the development of acute and chronic transplant rejection and in the regulation of lymphocytic activity at mucosal surfaces. It could also play a key role in providing the placenta and fetus with a suitable immunological environment throughout pregnancy.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 49.9 kDa. The protein migrates as 60-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
49.9 kDa
Leu 29 - Pro 245
B7-H3,CD276,B7 homolog 3
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Human B7-H3, Fc Tag (B73-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Accession # Q5ZPR3-2).
-20°C
B7-H3
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins