Learn More
Invitrogen™ Human BMP-15 ELISA Kit
Human BMP-15 quantitates human BMP-15 in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH47RB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
Human BMP-15 quantitates human BMP-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BMP-15.
BMP15, oder GDF9B ist ein Mitglied der Familie der knochenmorphogenetischen Proteine, die Teil der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie ist, die an der embryonalen Entwicklung und der Homöostase von erwachsenen Geweben beteiligt ist. BMP15 wird ausschließlich in der Oozyte exprimiert. Es handelt sich um einen oozytespezifischen Wachstums-/Differenzierungsfaktor, der an der Oozytenreifung und follikulären Entwicklung beteiligt sein kann. Defekte in BMP15 sind die Ursache für Ovarialdysgenese Typ 2. BMP15 könnte als Oogenese-Marker verwendet werden, um die Differenzierung humaner amniotischer Stammzellen in oozytenähnliche Zellen zu verfolgen.Spezifikation
AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; BMP-15; knochenmorphogenetisches Protein; knochenmorphogenetisches Protein 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; Wachstumsdifferenzierungsfaktor-9 B; Wachstums-/Differenzierungsfaktor 9 B; ODG2; POF4 | |
0,6 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BMP15. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,6 bis 150 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
O95972. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl | |
BMP-15. | |
4 h 45 min |