Learn More
ACROBiosystems Human CD94 Protein, His Tag
483.87 € - 3495.90 €
Spezifikation
Molekulargewicht 19.1 kDa
Quelle Human CD94, His Tag (CD4-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Ile 179 (Accession # Q13241-1).
Immunogen Lys 32 - Ile 179
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias CD94,KLRD1,KP43,NK cell receptor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16497289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD4-H52H8-100UG
100 μg
483.87 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16407299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD4-H52H8-1MG
1 mg
3495.90 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD94(Natural killer cells antigen CD94) is also known as KLRD1, KP43, NK cell receptor, Killer cell lectin-like receptor subfamily D member 1. CD94 plays a role as a receptor for the recognition of MHC class I HLA-E molecules by NK cells and some cytotoxic T-cells. KLRD1 (CD94) is an antigen preferentially expressed on NK cells and is classified as a type II membrane protein because it has an external C terminus. CD94 pairs with the NKG2 molecule as a heterodimer. The CD94/NKG2 complex, on the surface of natural killer cells interacts with Human Leukocyte Antigen (HLA)-E on target cells.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 19.1 kDa. The protein migrates as 24-30 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
19.1 kDa
Lys 32 - Ile 179
CD94,KLRD1,KP43,NK cell receptor
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Human CD94, His Tag (CD4-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Ile 179 (Accession # Q13241-1).
-20°C
CD94
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens