Learn More
Abnova™ Human CENPH Full-length ORF (AAH12024, 1 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH12024 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 64946 |
Molekulargewicht | 52.91kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16163823
|
Abnova™
H00064946-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16153823
|
Abnova™
H00064946-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Centromere and kinetochore proteins play a critical role in centromere structure, kinetochore formation, and sister chromatid separation. The protein encoded by this gene colocalizes with inner kinetochore plate proteins CENP-A and CENP-C in both interphase and metaphase. It localizes outside of centromeric heterochromatin, where CENP-B is localized, and inside the kinetochore corona, where CENP-E is localized during prometaphase. It is thought that this protein can bind to itself, as well as to CENP-A, CENP-B or CENP-C. Multimers of the protein localize constitutively to the inner kinetochore plate and play an important role in the organization and function of the active centromere-kinetochore complex. [provided by RefSeq]
Sequence: MEEQPQMQDADEPADSGGEGRAGGPPQVAGAQAACSEDRMTLLLRLRAQTKQQLLEYKSMVDASEEKTPEQIMQEKQIEAKIEDLENEIEEVKVAFEIKKLALDRMRLSTALKKNLEKISRQSSVLMDNMKHLLELNKLIMKSQQESWDLEEKLLDIRKKRLQLKQASESKLLEIQTEKNKQKIDLDSMENSERIKIIRQNLQMEIKITTVIQHVFQNLILGSKVNWAEDPALKEIVLQLEKNVDMMSpezifikation
AAH12024 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
52.91kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEEQPQMQDADEPADSGGEGRAGGPPQVAGAQAACSEDRMTLLLRLRAQTKQQLLEYKSMVDASEEKTPEQIMQEKQIEAKIEDLENEIEEVKVAFEIKKLALDRMRLSTALKKNLEKISRQSSVLMDNMKHLLELNKLIMKSQQESWDLEEKLLDIRKKRLQLKQASESKLLEIQTEKNKQKIDLDSMENSERIKIIRQNLQMEIKITTVIQHVFQNLILGSKVNWAEDPALKEIVLQLEKNVDMM | |
RUO | |
CENPH | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
64946 | |
CENPH (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NNF1/PMF1 | |
CENPH | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |