Learn More
Abnova™ Human CREBL2 Partial ORF (NP_001301, 31 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001301 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 1389 |
Molekulargewicht | 35.64kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16163491
|
Abnova™
H00001389-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16153491
|
Abnova™
H00001389-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
cAMP response element (CRE)-binding protein-like-2 (CREBL2) was identified in a search to find genes in a commonly deleted region on chromosome 12p13 flanked by ETV6 and CDKN1B genes, frequently associated with hematopoietic malignancies, as well as breast, non-small-cell lung and ovarian cancers. CREBL2 shares a 41% identity with CRE-binding protein (CREB) over a 48-base long region which encodes the bZip domain of CREB. The bZip domain consists of about 30 amino acids rich in basic residues involved in DNA binding, followed by a leucine zipper motif involved in protein dimerization. This suggests that CREBL2 encodes a protein with DNA binding capabilities. The occurance of CREBL2 deletion in malignancy suggests that CREBL2 may act as a tumor suppressor gene. [provided by RefSeq]
Sequence: ERSRQSARECRARKKLRYQYLEELVSSRERAICALREELEMYKQWCMAMDQGKIPSEIKALLTGEEQNKSQQNSSRHTKAGKTDANSNSWSpezifikation
NP_001301 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC117311/MGC138362 | |
CREBL2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1389 | |
CREBL2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ERSRQSARECRARKKLRYQYLEELVSSRERAICALREELEMYKQWCMAMDQGKIPSEIKALLTGEEQNKSQQNSSRHTKAGKTDANSNSW | |
RUO | |
CREBL2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |