Learn More
Invitrogen™ Human CrkL ELISA Kit
Human CrkL quantitates human CrkL in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH131RBX5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33800kg
Beschreibung
Human CrkL quantitates human CrkL in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CrkL.
Kann die Transduktion intrazellulärer Signale vermitteln.Spezifikation
1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRK-ähnliches Proto-Onkogen, Adapterprotein; CRKL; crkl {ECO:0000312; crk-ähnliches Protein; crk-ähnliches Protein {ECO:0000250; Crkol; EMBL:AAH85865.1, ECO:0000312; OTTHUMP00000198539; RGD:1308531}; UniProtKB:P46109}; V-crk aviäres Sarkomvirus CT10 onkogen homolog-ähnlich; v-crk Sarkomvirus CT10 onkogen homolog (aviär)-ähnlich; v-crk Sarkomvirus CT10 onkogen homolog-ähnlich | |
0,21 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CRKL | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,21 bis 50 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P46109. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
5 x 96 Tests | |
Plasma, 50 µl; Serum, 50 µl; Überstand, 50 µl | |
CrkL | |
4 h 45 min |