missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human CrkL ELISA Kit
Human CrkL quantitates human CrkL in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 4995.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRK-ähnliches Proto-Onkogen, Adapterprotein; CRKL; crkl {ECO:0000312; crk-ähnliches Protein; crk-ähnliches Protein {ECO:0000250; Crkol; EMBL:AAH85865.1, ECO:0000312; OTTHUMP00000198539; RGD:1308531}; UniProtKB:P46109}; V-crk aviäres Sarkomvirus CT10 onkogen homolog-ähnlich; v-crk Sarkomvirus CT10 onkogen homolog (aviär)-ähnlich; v-crk Sarkomvirus CT10 onkogen homolog-ähnlich |
---|---|
Assay-Bereich | 0,21 bis 50 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,21 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17154879
|
Invitrogen™
EH131RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17824070
|
Invitrogen™
EH131RBX10 |
10 x 96 Tests |
4995.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17114413
|
Invitrogen™
EH131RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human CrkL quantitates human CrkL in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CrkL.
May mediate the transduction of intracellular signals.Spezifikation
1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRK-ähnliches Proto-Onkogen, Adapterprotein; CRKL; crkl {ECO:0000312; crk-ähnliches Protein; crk-ähnliches Protein {ECO:0000250; Crkol; EMBL:AAH85865.1, ECO:0000312; OTTHUMP00000198539; RGD:1308531}; UniProtKB:P46109}; V-crk aviäres Sarkomvirus CT10 onkogen homolog-ähnlich; v-crk Sarkomvirus CT10 onkogen homolog (aviär)-ähnlich; v-crk Sarkomvirus CT10 onkogen homolog-ähnlich | |
0,21 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CRKL | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 µl; Serum, 50 µl; Überstand, 50 µl | |
CrkL | |
4 h 45 min |
0,21 bis 50 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P46109. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |