Learn More
Abnova™ Human DCAMKL3 Partial ORF (XP_047355, 1031 a.a. - 1140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00085443-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161027
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: EKLVRTRSCRRSPEANPASGEEGWKGDSHRSSPRNPTQELRRPSKSMDKKEDRGPEDQESHAQGAAKAKKDLVEVLPVTEEGLREVKKDTRPMSRSKHGGWLLREHQAGF
Spezifikation
Spezifikation
XP_047355
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EKLVRTRSCRRSPEANPASGEEGWKGDSHRSSPRNPTQELRRPSKSMDKKEDRGPEDQESHAQGAAKAKKDLVEVLPVTEEGLREVKKDTRPMSRSKHGGWLLREHQAGF
RUO
DCLK3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
85443
DCAMKL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DCAMKL3/DCDC3C/KIAA1765
DCLK3
Recombinant
wheat germ expression system