missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human DR6 / TNFRSF21 Protein, Fc Tag
350.80 € - 1608.84 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH17730 |
---|---|
Molekulargewicht | 60.2 kDa |
Quelle | Human DR6, Fc Tag (TN1-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 42 - Leu 350 (Accession # AAH17730). |
Immunogen | Gln 42 - Leu 350 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15847807
|
ACROBiosystems
TN1-H5252-200UG |
200 μg |
350.80 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15837807
|
ACROBiosystems
TN1-H5252-1MG |
1 mg |
1608.84 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 21 (TNFRSF21) is also known as death receptor 6 (DR6), which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF21 contains one death domain and four TNFR-Cys repeats. TNFRSF21 / DR6 has been shown to activate NF-κB and MAPK8/JNK, and induce cell apoptosis. Through its death domain, this receptor interacts with TRADD protein, which is known to serve as an adaptor that mediates signal transduction of TNF-receptors.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 60.2 kDa. The protein migrates as 80-95kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
AAH17730 | |
Human DR6, Fc Tag (TN1-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 42 - Leu 350 (Accession # AAH17730). | |
-20°C | |
DR6 | |
Human | |
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 150 mM NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
60.2 kDa | |
Gln 42 - Leu 350 | |
TNFRSF21,DR6,CD358,BM-018 | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |