Learn More
Invitrogen™ Human DSCAM-L1/DSCAM2 ELISA Kit
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH164RB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human DSCAM-L1/DSCAM2.
DSCAML-1 kodiert ein Protein, das ein Mitglied der Ig-Superfamilie von Zelladhäsionsmolekülen ist und an der neuronalen Differenzierung beteiligt ist. Das kodierte membrangebundene Protein ist an der Zelloberfläche lokalisiert, wo es Aggregate bildet, die neuronale Prozesse desselben Zelltyps abstoßen.Spezifikation
4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül 2; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül wie 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül wie 1; DS-Zelladhäsionsmolekül wie 1; DSCAM2; DSCAML1; DSCAM-ähnlich 1; KIAA1132; MKIAA1132 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DSCAML1. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,82 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q8TD84. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
DSCAML1. | |
4 h 45 min |