Learn More
Invitrogen™ Human DSCAM-L1/DSCAM2 ELISA Kit
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 4995.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül 2; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül wie 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül wie 1; DS-Zelladhäsionsmolekül wie 1; DSCAM2; DSCAML1; DSCAM-ähnlich 1; KIAA1132; MKIAA1132 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,82 bis 200 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,82 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17114919
|
Invitrogen™
EH164RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17824080
|
Invitrogen™
EH164RBX10 |
10 x 96 Tests |
4995.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17164443
|
Invitrogen™
EH164RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human DSCAM-L1/DSCAM2.
DSCAML1 encodes a protein that is a member of the Ig superfamily of cell adhesion molecules and is involved in neuronal differentiation. The encoded membrane-bound protein localizes to the cell surface, where it forms aggregates that repel neuronal processes of the same cell type.Spezifikation
4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül 2; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül wie 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül wie 1; DS-Zelladhäsionsmolekül wie 1; DSCAM2; DSCAML1; DSCAM-ähnlich 1; KIAA1132; MKIAA1132 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DSCAML1. | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 µl; Serum, 50 µl; Überstand, 50 µl | |
DSCAML1. | |
4 h 45 min |
0,82 bis 200 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q8TD84. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |