Learn More
Invitrogen™ Human DSCAM-L1/DSCAM2 ELISA Kit
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH164RBX10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human DSCAM-L1/DSCAM2.
DSCAML1 kodiert ein Protein, das ein Mitglied der Ig-Superfamilie von Zelladhäsionsmolekülen und an der neuronalen Differenzierung beteiligt ist. Das kodierte membrangebundene Protein ist an der Zelloberfläche lokalisiert, wo es Aggregate bildet, die neuronale Prozesse desselben Zelltyps abstoßen.Spezifikation
4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül 2; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül ähnlich 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1 homolog; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnlich 1; DS-Zelladhäsionsmolekül-ähnlich 1; DSCAM2; DSCAML1; DSCAM-ähnlich 1; KIAA1132; MKIAA1132 | |
0,82 ng/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DSCAML1 | |
< 10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,82 bis 200 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q8TD84 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
DSCAML1 | |
4 h 45 min |