Learn More
Abnova™ Human GORASP2 Partial ORF (NP_056345, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00026003-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185256
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is involved in establishing the stacked structure of the Golgi apparatus. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSSQSVEIPGGGTEGYHVLRVQENSPGHRAGLEPFFDFIVSINGSRLNKDNDTLKDLLKANVEKPVKMLIYSSKTLELRETSVTPSNLWGGQGLLGVSI
Spezifikation
Spezifikation
NP_056345
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGSSQSVEIPGGGTEGYHVLRVQENSPGHRAGLEPFFDFIVSINGSRLNKDNDTLKDLLKANVEKPVKMLIYSSKTLELRETSVTPSNLWGGQGLLGVSI
RUO
GORASP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26003
GORASP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434D156/FLJ13139/GOLPH6/GRASP55/GRS2/p59
GORASP2
Recombinant
wheat germ expression system