Learn More
Abnova™ Human GPR161 Partial ORF (NP_722561.1, 362 a.a. - 460 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023432-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16194676
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Upon ligand binding, G protein-coupled receptors, such as GPR161, activate cytoplasmic G proteins (see GNAS, MIM 139320), allowing the receptors to transduce extracellular signals across the plasma membrane into the cell. Phosphorylation of the receptor attenuates signaling (Matteson et al., 2008 [PubMed 18250320]).[supplied by OMIM]
Sequence: SNRITDLGLSPHLTALMAGGQPLGHSSSTGDTGFSCSQDSGTDMMLLEDYTSDDNPPSHCTCPPKRRSSVTFEDEVEQIKEAAKNSILHVKAEVHKSLD
Spezifikation
Spezifikation
NP_722561.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SNRITDLGLSPHLTALMAGGQPLGHSSSTGDTGFSCSQDSGTDMMLLEDYTSDDNPPSHCTCPPKRRSSVTFEDEVEQIKEAAKNSILHVKAEVHKSLD
RUO
GPR161
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23432
GPR161 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ33952/RE2
GPR161
Recombinant
wheat germ expression system