Learn More
Abnova™ Human GPR161 Partial ORF (NP_722561.1, 362 a.a. - 460 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_722561.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 23432 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184676
|
Abnova™
H00023432-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16194676
|
Abnova™
H00023432-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Upon ligand binding, G protein-coupled receptors, such as GPR161, activate cytoplasmic G proteins (see GNAS, MIM 139320), allowing the receptors to transduce extracellular signals across the plasma membrane into the cell. Phosphorylation of the receptor attenuates signaling (Matteson et al., 2008 [PubMed 18250320]).[supplied by OMIM]
Sequence: SNRITDLGLSPHLTALMAGGQPLGHSSSTGDTGFSCSQDSGTDMMLLEDYTSDDNPPSHCTCPPKRRSSVTFEDEVEQIKEAAKNSILHVKAEVHKSLDSpezifikation
NP_722561.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ33952/RE2 | |
GPR161 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23432 | |
GPR161 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SNRITDLGLSPHLTALMAGGQPLGHSSSTGDTGFSCSQDSGTDMMLLEDYTSDDNPPSHCTCPPKRRSSVTFEDEVEQIKEAAKNSILHVKAEVHKSLD | |
RUO | |
GPR161 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |