Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes IL-1-beta
Für den quantitativen Nachweis von humanem IL-1-beta.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01584 |
---|---|
Assay-Bereich | 3.9 bis 250 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,3 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes IL1beta
Biotin-konjugierter monoklonaler Anti-Human-Antikörper gegen IL-1beta
Streptavidin-HRP
Human-IL-1beta-Standard gefriergetrocknet, 500 pg/ml nach Rekonstitution
Kontrolle hoch, lyophilisiert
Kontrolle niedrig, lyophilisiert
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15551747
|
Invitrogen™
BMS224-2 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15571747
|
Invitrogen™
BMS224-2TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für humanes Interleukin-1beta (humanes IL-1β) quantifiziert humanes IL-1β in Humanserum, Plasma, Urin oder Zellkulturmedium.Das Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes IL-1β.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-1β misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P01584 | |
0,3 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-1, IL1-BETA, IL1F2 | |
5.1 % | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl | |
Catabolin, Interleukin-1 beta, IL1F2 | |
1 Std 20 Min |
3.9 bis 250 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
ELISA | |
3553 | |
8.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Proben-Verdünnungsmedium, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Kontrollen, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Stopplösung | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke