Learn More
Abnova™ Human IMPG2 Partial ORF (NP_057331.2, 572 a.a. - 678 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00050939-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16166506
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Interphotoreceptor matrix proteoglycan-2 is part of an extracellular complex occupying the interface between photoreceptors and the retinal pigment epithelium in the fundus of the eye.[supplied by OMIM]
Sequence: LTSKVKDQLKVSPFLPDASMEKELIFDGGLGSGSGQKVDLITWPWSETSSEKSAEPLSKPWLEDDDSLLPAEIEDKKLVLVDKMDSTDQISKHSKYEHDDRSTHFPE
Spezifikation
Spezifikation
NP_057331.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LTSKVKDQLKVSPFLPDASMEKELIFDGGLGSGSGQKVDLITWPWSETSSEKSAEPLSKPWLEDDDSLLPAEIEDKKLVLVDKMDSTDQISKHSKYEHDDRSTHFPE
RUO
IMPG2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
50939
IMPG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IPM200/SPACRCAN
IMPG2
Recombinant
wheat germ expression system