Learn More
Invitrogen™ Human JAM-C ELISA Kit
Human JAM-C quantitates human JAM-C in serum, plasma, supernatant.
Marke: Invitrogen™ EH285RB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
Human JAM-C quantitates human JAM-C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human JAM-C.
JAM3 ist an engen Verbindungen beteiligt und stellt einen Modus der Zelle-zu-Zelle-Adhäsion in Epithelzellen oder Endothelzellblättern dar. Sie bildet kontinuierliche Dichtungen um Zellen herum und dient als physische Barriere, um zu verhindern, dass gelösten Substanzen und Wasser ungehindert durch den parazellulären Raum gelangen. Das Protein, das von diesem Mitglied der Immunglobulin-Gensuperfamilie kodiert wird, ist in den engen Verbindungen zwischen hohen endothelialen Zellen lokalisiert. Im Gegensatz zu anderen Proteinen aus dieser Familie ist dieses Protein nicht in der Lage, an Leukozyten-Zelllinien zu haften und erzeugt nur schwache homotypische Wechselwirkungen. Das kodierte Protein ist ein Mitglied der Familie der Verbindungsadhäsionsmoleküle und dient als Rezeptor für ein anderes Mitglied dieser Familie.Spezifikation
1110002N23Rik; JAM-2; JAM3; JAM-3; JAMC; Jam-C; Jcam3; Junction-Adhäsionsmolekül 3; Junction Cell-Adhäsionsmolekül C; Junction-Adhäsionsmolekül 3; Junction-Adhäsionsmolekül C; sJAM-C; lösliche Form von JAM-C; UNQ859/PRO1868 | |
0,12 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
JAM3 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,12 bis 30 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9BX67. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
JAM3. | |
4 h 45 min |