Learn More
Invitrogen™ Human JAM-C ELISA Kit
Human JAM-C quantitates human JAM-C in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 1110002N23Rik; JAM-2; JAM3; JAM-3; JAMC; Jam-C; Jcam3; Junction-Adhäsionsmolekül 3; Junction Cell-Adhäsionsmolekül C; Junction-Adhäsionsmolekül 3; Junction-Adhäsionsmolekül C; sJAM-C; lösliche Form von JAM-C; UNQ859/PRO1868 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,12 bis 30 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,12 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17175049
|
Invitrogen™
EH285RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17104583
|
Invitrogen™
EH285RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human JAM-C quantitates human JAM-C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human JAM-C.
JAM3 is involved in tight junctions and represent one mode of cell-to-cell adhesion in epithelial or endothelial cell sheets, forming continuous seals around cells and serving as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space. The protein encoded by this immunoglobulin superfamily gene member is localized in the tight junctions between high endothelial cells. Unlike other proteins in this family, the this protein is unable to adhere to leukocyte cell lines and only forms weak homotypic interactions. The encoded protein is a member of the junctional adhesion molecule protein family and acts as a receptor for another member of this family.Spezifikation
1110002N23Rik; JAM-2; JAM3; JAM-3; JAMC; Jam-C; Jcam3; Junction-Adhäsionsmolekül 3; Junction Cell-Adhäsionsmolekül C; Junction-Adhäsionsmolekül 3; Junction-Adhäsionsmolekül C; sJAM-C; lösliche Form von JAM-C; UNQ859/PRO1868 | |
0,12 ng/mL | |
ELISA | |
Q9BX67. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
JAM3. | |
4 h 45 min |
0,12 bis 30 ng/mL | |
Biotin | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
JAM3 | |
<10% | |
HRP | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |