Learn More
Abnova™ Human LMAN2 Full-length ORF (NP_006807.1, 1 a.a. - 356 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010960-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185922
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a type I transmembrane lectin that shuttles between the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus and the plasma membrane. The encoded protein binds high mannose type glycoproteins and may facilitate their sorting, trafficking and quality control. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAEGWIWRWGWGRRCLGRPGLLGPGPGPTTPLFLLLLLGSVTADITDGNSEHLKREHSLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCFLKDWEMHVHFKVHGTGKKNLHGDGIALWYTRDRLVPGPVFGSKDNFHGLAIFLDTYPNDETTERVFPYISVMVNNGSLSYDHSKDGRWTELAGCTADFRNRDHDTFLAVRYSRGRLTVMTDLEDKNEWKNCIDITGVRLPTGYYFGASAGTGDLSDNHDIISMKLFQLMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFLLLLCALLGIVVCAVVGAVVFQKRQERNKRFY
Spezifikation
Spezifikation
NP_006807.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C5orf8/GP36B/VIP36
LMAN2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10960
LMAN2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAEGWIWRWGWGRRCLGRPGLLGPGPGPTTPLFLLLLLGSVTADITDGNSEHLKREHSLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCFLKDWEMHVHFKVHGTGKKNLHGDGIALWYTRDRLVPGPVFGSKDNFHGLAIFLDTYPNDETTERVFPYISVMVNNGSLSYDHSKDGRWTELAGCTADFRNRDHDTFLAVRYSRGRLTVMTDLEDKNEWKNCIDITGVRLPTGYYFGASAGTGDLSDNHDIISMKLFQLMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFLLLLCALLGIVVCAVVGAVVFQKRQERNKRFY
RUO
LMAN2