missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MIR16 Partial ORF (NP_057725, 31 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_057725 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 51573 |
Molekulargewicht | 37.62kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16167136
|
Abnova™
H00051573-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16157136
|
Abnova™
H00051573-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sequence: ACLLTGSLFVLLRVFSFEPVPSCRALQVLKPRDRISAIAHRGGSHDAPENTLAAIRQAAKNGATGVELDIEFTSDGIPVLMHDNTVDRTTDGTGRLCDLTFEQIRKLNSpezifikation
NP_057725 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
363E6.2/MIR16 | |
GDE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51573 | |
MIR16 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ACLLTGSLFVLLRVFSFEPVPSCRALQVLKPRDRISAIAHRGGSHDAPENTLAAIRQAAKNGATGVELDIEFTSDGIPVLMHDNTVDRTTDGTGRLCDLTFEQIRKLN | |
RUO | |
GDE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |