missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NR2F2 Partial ORF (NP_066285, 153 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_066285 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7026 |
Molekulargewicht | 35.42kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176525
|
Abnova™
H00007026-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166525
|
Abnova™
H00007026-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sequence: RMPPTQPTHGQFALTNGDPLNCHSYLSGYISLLLRAEPYPTSRFGSQCMQPNNIMGIENICELAARMLFSAVEWARNIPFFPDLQITDSpezifikation
NP_066285 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARP1/COUP-TFII/COUPTFB/MGC117452/SVP40/TFCOUP2 | |
NR2F2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7026 | |
NR2F2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RMPPTQPTHGQFALTNGDPLNCHSYLSGYISLLLRAEPYPTSRFGSQCMQPNNIMGIENICELAARMLFSAVEWARNIPFFPDLQITD | |
RUO | |
NR2F2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |