Learn More
Abnova™ Human PCGF6 Full-length ORF (AAH07602.1, 1 a.a. - 277 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH07602.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 84108 |
Molekulargewicht | 56.8kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195633
|
Abnova™
H00084108-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185633
|
Abnova™
H00084108-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif, which is most closely related to those of polycomb group (PcG) proteins RNF110/MEL-18 and BMI1. PcG proteins are known to form protein complexes and function as transcription repressors. This protein has been shown to interact with some PcG proteins and act as a transcription repressor. The activity of this protein is found to be regulated by cell cycle dependent phosphorylation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MEGVAVVTAGSVGAAKTEGAAALPPPPPPPVSPPALTPAPAAGEEGPAPLSETGAPGCSGSRPPELEPERSLGRFRGRFEDEDEELEEEEELEEEEEEEEEDMSHFSLRLEGGRQDSEDEEERLINLSELTPYILCSICKGYLIDATTITECLHTFCKSCIVRHFYYSNRCPKCNIVVHQTQPLYNISANEGTGHFKPLEKKFVRVSGEATIGHVEKFLRRKMGLDPACQVDIICGDHLLEQYQTLREIRRAIGDAAMQDGLLVLHYGLVVSPLKITSpezifikation
AAH07602.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
56.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEGVAVVTAGSVGAAKTEGAAALPPPPPPPVSPPALTPAPAAGEEGPAPLSETGAPGCSGSRPPELEPERSLGRFRGRFEDEDEELEEEEELEEEEEEEEEDMSHFSLRLEGGRQDSEDEEERLINLSELTPYILCSICKGYLIDATTITECLHTFCKSCIVRHFYYSNRCPKCNIVVHQTQPLYNISANEGTGHFKPLEKKFVRVSGEATIGHVEKFLRRKMGLDPACQVDIICGDHLLEQYQTLREIRRAIGDAAMQDGLLVLHYGLVVSPLKIT | |
RUO | |
PCGF6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
84108 | |
PCGF6 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MBLR/MGC15678/MGC17541/RNF134 | |
PCGF6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |