Learn More
Invitrogen™ Human PP14 ELISA Kit
Human PP14 quantitates human PP14 in serum, plasma, supernatant.
Brand: Invitrogen™ EH377RB
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Description
Human PP14 quantitates human PP14 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PP14.
Humanes Plazentalprotein 14 (PP14; auch bekannt als Glykodelin und Progesteron-assoziiertes Endometrialprotein) ist ein Protein der lipocalinstrukturellen Superfamilie. PP14 ist das am häufigsten vorkommende Produkt des sekretorischen Endometriums und wurde als biochemischer Marker für die Endometrienfunktion bei Frauen vorgeschlagen, die In-Vitro-Gertilisation durchlaufen.Specifications
Alpha-Uterusprotein; GD; GDA; GdF; GDS; Glykodelin; Glykodelin-A; Glykodelin-F; Glykodelin-S; PAEG; PAEP; PEG; PEP; Plazentalprotein 14; PP14; PP14-Protein (Plazentalprotein 14); schwangerschaftsassoziiertes endometriales Alpha-2-Globulin; schwangerschaftsassoziiertes endometriales Alpha-2-Globulin; Progestagen-assoziiertes endometriales Protein; Progestagen-assoziiertes Endometrialprotein; Gestagen-assoziiertes Endometrialprotein (Plazentalprotein 14, schwangerschaftsassoziiertes Endometrial a; Progesteron-assoziiertes Endometrialprotein; ZIF-1; Zona-bindender inhibitorischer Faktor-1) | |
2,5 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PAEP | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |
2,5 bis 600 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P09466. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
PAEP | |
4 h 45 min |