missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PP14 ELISA Kit
Human PP14 quantitates human PP14 in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 4995.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Alpha-Uterusprotein; GD; GDA; GdF; GDS; Glykodelin; Glykodelin-A; Glykodelin-F; Glykodelin-S; PAEG; PAEP; PEG; PEP; Plazentalprotein 14; PP14; PP14-Protein (Plazentalprotein 14); schwangerschaftsassoziiertes endometriales Alpha-2-Globulin; schwangerschaftsassoziiertes endometriales Alpha-2-Globulin; Progestagen-assoziiertes endometriales Protein; Progestagen-assoziiertes Endometrialprotein; Gestagen-assoziiertes Endometrialprotein (Plazentalprotein 14, schwangerschaftsassoziiertes Endometrial a; Progesteron-assoziiertes Endometrialprotein; ZIF-1; Zona-bindender inhibitorischer Faktor-1) |
---|---|
Assay-Bereich | 2,5 bis 600 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 2,5 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17105159
|
Invitrogen™
EH377RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17824140
|
Invitrogen™
EH377RBX10 |
10 x 96 Tests |
4995.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17194673
|
Invitrogen™
EH377RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human PP14 quantitates human PP14 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PP14.
Human placental protein 14 (PP14; also known as glycodelin and progesterone-associated endometrial protein) is a protein of the lipocalin structural superfamily. PP14 is the most abundant product of the secretory endometrium, and has been proposed as a biochemical marker of endometrial function in women undergoing in vitro fertilization treatment.Spezifikation
Alpha-Uterusprotein; GD; GDA; GdF; GDS; Glykodelin; Glykodelin-A; Glykodelin-F; Glykodelin-S; PAEG; PAEP; PEG; PEP; Plazentalprotein 14; PP14; PP14-Protein (Plazentalprotein 14); schwangerschaftsassoziiertes endometriales Alpha-2-Globulin; schwangerschaftsassoziiertes endometriales Alpha-2-Globulin; Progestagen-assoziiertes endometriales Protein; Progestagen-assoziiertes Endometrialprotein; Gestagen-assoziiertes Endometrialprotein (Plazentalprotein 14, schwangerschaftsassoziiertes Endometrial a; Progesteron-assoziiertes Endometrialprotein; ZIF-1; Zona-bindender inhibitorischer Faktor-1) | |
2,5 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PAEP | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
PAEP | |
4 h 45 min |
2,5 bis 600 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P09466. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |