Learn More
ACROBiosystems Human PSMA / FOLH1 Protein, Fc Tag
483.87 € - 3846.70 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_058050.3
Molekulargewicht 106.0 kDa
Quelle Human PSMA, Fc Tag (PSA-H5264) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 44 - Ala 750 (Accession # Q04609-1).
Immunogen Lys 44 - Ala 750
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17116641
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PSA-H5264-1MG
1 mg
3846.70 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17106641
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PSA-H5264-100UG
100 μg
483.87 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is also known as Folate hydrolase 1 (FOLH1), Glutamate carboxypeptidase 2 (GCP2), N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I (NAALAD1), which belongs to the peptidase M28 family and M28B subfamily. FOLH1 / PSMA is stable at pH greater than 6.5. FOLH1 / PSMA is a type II transmembrane zinc metallopeptidase that is most highly expressed in the nervous system, prostate, kidney, and small intestine. FOLH1 / GCP-2 is homodimer and binds 2 zinc ions per subunit, and required for NAALADase activity. The catalytic activity of PSMA involved in releasing of an unsubstituted, C-terminal glutamyl residue, typically from Ac-Asp-Glu or folylpoly – gamma - glutamates. FOLH1 / GCP-2 / PSMA has both folate hydrolase and N – acetylated – alpha – linked - acidic dipeptidase (NAALADase) activity and has a preference for tri-alpha-glutamate peptides. GCP-2 / PSMA involved in prostate tumor progression and also exhibits a dipeptidyl-peptidase IV type activity. In vitro, cleaves Gly-Pro-AMC.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 106.0 kDa. The protein migrates as 110-140 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_058050.3
Human PSMA, Fc Tag (PSA-H5264) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 44 - Ala 750 (Accession # Q04609-1).
-20°C
PSMA
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Other Recombinant Proteins
106.0 kDa
Lys 44 - Ala 750
FOLH1,PSMA,GIG27,FOLH,NAALAD1,PSM,NAALADase I,GCPII,FGCP
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE