Learn More
ACROBiosystems Human Serpin D1 / Heparin Cofactor II Protein, His Tag
350.80 € - 2419.31 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH35028
Molekulargewicht 55.7 kDa
Quelle Human Serpin D1, His Tag (HC2-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 20 - Ser 499 (Accession # AAH35028).
Immunogen Gly 20 - Ser 499
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15806927
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
HC2-H5224-1MG
1 mg
2419.31 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15816927
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
HC2-H5224-50UG
50 μg
350.80 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Serpin D1 is also known as Heparin cofactor 2 (HCF2), Protease inhibitor leuserpin-2 (HLS2), Heparin cofactor II (HC-II), which belongs to the serpin family. HCF2 is expressed predominantly in liver. Thrombin inhibitor activated by the glycosaminoglycans, heparin or dermatan sulfate. In the presence of the latter, SerpinD1 / HC-II becomes the predominant thrombin inhibitor in place of antithrombin III (AT-III). In a glycosaminoglycan-independent manner, serpinD1 / HC-II also inhibits chymotrypsin. Peptides at the N-terminal of HC-II have chemotactic activity for both monocytes and neutrophils.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 55.7 kDa. The protein migrates as 65-70 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH35028
Human Serpin D1, His Tag (HC2-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 20 - Ser 499 (Accession # AAH35028).
-20°C
Serpin D1
Human
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.5
HEK293
Other Recombinant Proteins
55.7 kDa
Gly 20 - Ser 499
SerpinD1,HCF2,HLS2,HC-II
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE