Learn More
ACROBiosystems Human Serpin E2 / PN1 Protein, His Tag
350.80 € - 1959.64 €
Spezifikation
Molekulargewicht 42.8 kDa
Quelle Human Serpin E2, His Tag (SE2-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Pro 397 (Accession # P07093-2).
Immunogen Ser 20 - Pro 397
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias SERPINE2,Glia-derived nexin,GDN,Peptidase inhibitor 7,PI-7,Protease nexin 1,PN-1,Serpin E2,SerpinE2,PI7
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SE2-H5225-500UG
500 μg
1959.64 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SE2-H5225-25UG
25 μg
350.80 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SERPINE2 is also known as Glia-derived nexin (GDN), Peptidase inhibitor 7 (PI7), Protease nexin 1(PN1). SERPINE2 is a secreted glycoprotein which belongs to the serpin family. SerpinE1 is the primary physiological inhibitor of the two plasminogen activators urokinase (uPA) and tissue plasminogen activator (tPA). PAI-1 / GDN is also implicated in adipose tissue development. It suggests that PAI-1 inhibitors serve in the control of atherothrombosis. Defects in Serpin E1 / PN1 are the cause of plasminogen activator inhibitor-1 deficiency (PAI-1 deficiency) which is characterized by abnormal bleeding due to SerpinE1 defect in the plasma.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 42.8 kDa. The protein migrates as 48-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
42.8 kDa
Ser 20 - Pro 397
SERPINE2,Glia-derived nexin,GDN,Peptidase inhibitor 7,PI-7,Protease nexin 1,PN-1,Serpin E2,SerpinE2,PI7
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Human Serpin E2, His Tag (SE2-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Pro 397 (Accession # P07093-2).
-20°C
Serpin E2
Human
20 mM Sodium Acetate, 100 mM NaCl, pH6.5
HEK293
Other Recombinant Proteins