Learn More
Abnova™ Human SLC4A2 Partial ORF (NP_003031.2, 619 a.a. - 690 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006522-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185385
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: GEELLRSVAHFQRQMLKKREEQGRLLPTGAGLEPKSAQDKALLQMVEAAGAAEDDPLRRTGRPFGGLIRDVR
Spezifikation
Spezifikation
NP_003031.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.66kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GEELLRSVAHFQRQMLKKREEQGRLLPTGAGLEPKSAQDKALLQMVEAAGAAEDDPLRRTGRPFGGLIRDVR
RUO
SLC4A2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6522
SLC4A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AE2/BND3L/EPB3L1/HKB3/NBND3
SLC4A2
Recombinant
wheat germ expression system