Learn More
Abnova™ Human SNX14 Partial ORF (AAH05110, 784 a.a. - 893 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH05110 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 57231 |
Molekulargewicht | 37.73kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16172613
|
Abnova™
H00057231-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162613
|
Abnova™
H00057231-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. The encoded protein also contains a regulator of G protein signaling (RGS) domain. Regulator of G protein signaling family members are regulatory molecules that act as GTPase activating proteins for G alpha subunits of heterotrimeric G proteins. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: QLFQEHRLVSLITLLRDAIFCENTEPRSLQDKQKGAKQTFEEMMNYIPDLLVKCIGEETKYESIRLLFDGLQQPVLNKQLTYVLLDIVIQELFPELNKVQKEVTSVTSWMSpezifikation
AAH05110 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC13217/RGS-PX2 | |
SNX14 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57231 | |
SNX14 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QLFQEHRLVSLITLLRDAIFCENTEPRSLQDKQKGAKQTFEEMMNYIPDLLVKCIGEETKYESIRLLFDGLQQPVLNKQLTYVLLDIVIQELFPELNKVQKEVTSVTSWM | |
RUO | |
SNX14 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |