Learn More
Lonza™ Nucleofector™ Starterkit für humane Stammzellen
Marke: Lonza™ VPH-5002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
0,9 ml Human Stem Cell Nucleofector™ Lösung 1, 0,9 ml Human Stem Cell Nucleofector™ Lösung 2, 2 x 0,2 ml-Supplement, 30 μg pmaxGFP™ Vektor, 20 zertifizierte Küvetten, 20 Kunststoffpipetten | |
20 | |
Getestet für H1-, H9-, H14- und HS306-Zellen. | |
pmaxGFP™ | |
Nucleofector™ II/2b. |
4 °C | |
Transfektionseffizienz von bis zu 64 %. | |
Nucleofector™ Starterkit für humane Stammzellen | |
Je 1 |